2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23283-1G OR23283-250MG
APOSOR23283-1GEA 180 EUR
APOSOR23283-1G APOSOR23283-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₀H₆ClNOS
MW: 223,679 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02681968
Núm. CAS: 36094-04-9
UN: 3261
ADR: 8,III