4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR23290-1G
OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA
58
EUR
APOSOR23290-1G
APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula:
C₉H₇ClN₂O₂S MW: 242,682 g/mol Pto. de fusión: 108…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02681937 Núm. CAS: 18336-39-5 UN: 3261 ADR: 8,III |