1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
OR23292-1G OR23292-250MG OR23292-500MG
APOSOR23292-1GEA 353 EUR
APOSOR23292-1G APOSOR23292-250MG APOSOR23292-500MG
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,248 g/mol
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681939
Núm. CAS: 352018-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III