1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-4-(1H-pyrazol-1-yl)toluene, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl bromide
OR23293-1G OR23293-5G
APOSOR23293-1GEA 183 EUR
APOSOR23293-1G APOSOR23293-5G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Pto. de fusión: 77…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681940
Núm. CAS: 368869-85-6
UN: 1759
ADR: 8,III