6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Chlorosulphonyl)-2-phenoxypyridine
OR23318-250MG
APOSOR23318-250MGEA 0 EUR
APOSOR23318-250MG
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₁₁H₈ClNO₃S
MW: 269,704 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02681949
Núm. CAS: 368869-91-4
UN: 3261
ADR: 8,III