5-Iodo-2-phenoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR23322-1G
OR23322-10G
APOSOR23322-1GEA
151
EUR
APOSOR23322-1G
APOSOR23322-10G
5-Iodo-2-phenoxypyridine
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Formula:
C₁₁H₈INO MW: 297.092 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02681952 Núm. CAS: 352018-92-9 |