4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Carboxy-4-methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole, 4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)thiazole-5-carboxylic acid, 2-(5-Carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyrazine
OR23325-5G
APOSOR23325-5GEA 1370 EUR
APOSOR23325-5G
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂S
MW: 221,236 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111662
Núm. CAS: 216959-92-1