3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 48 EUR
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03086121
Núm. CAS: 91182-77-3
UN: 3261
ADR: 8,III