3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23346-250MG OR23346-1G
APOSOR23346-250MGEA 145 EUR
APOSOR23346-250MG APOSOR23346-1G
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₇N₃O₃S
MW: 225,224 g/mol
Pto. de fusión: 224…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126302
Núm. CAS: 263385-59-7