3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23349-10G OR23349-1G OR23349-250MG
APOSOR23349-10GEA 899 EUR
APOSOR23349-10G APOSOR23349-1G APOSOR23349-250MG
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086140
Núm. CAS: 129747-77-9