1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23350-1G OR23350-250MG
APOSOR23350-1GEA 215 EUR
APOSOR23350-1G APOSOR23350-250MG
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₁₀BrN
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086141
Núm. CAS: 112596-36-8
UN: 1759
ADR: 8,III