3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR23356-1G OR23356-5G
APOSOR23356-1GEA 223 EUR
APOSOR23356-1G APOSOR23356-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086144
Núm. CAS: 107073-28-9