Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-sulphonyl chloride, 3-(Chlorosulphonyl)-2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole
OR23364-250MG
OR23364-100MG
APOSOR23364-250MGEA
126
EUR
APOSOR23364-250MG
APOSOR23364-100MG
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula:
C₉H₁₂ClNO₄S MW: 265,714 g/mol Pto. de fusión: 150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407326 Núm. CAS: 368869-88-9 UN: 3261 ADR: 8,III |