2-(4-Morpholino)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Morpholinobenzoic acid
OR23383-1G OR23383-25G OR23383-5G
APOSOR23383-1GEA 87 EUR
APOSOR23383-1G APOSOR23383-25G APOSOR23383-5G
2-(4-Morpholino)benzoic acid
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 151…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00527976
Núm. CAS: 42106-48-9