6,7-Dimethoxyisochroman-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR23500-1G OR23500-5G
APOSOR23500-1GEA 140 EUR
APOSOR23500-1G APOSOR23500-5G
6,7-Dimethoxyisochroman-3-one
6,7-Dimethoxyisochroman-3-one
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011571
Núm. CAS: 16135-41-4