2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[(Bromoacetyl)amino]-4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole, N-(Bromoacetyl)-4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
OR23652-1G OR23652-250MG
APOSOR23652-1GEA 484 EUR
APOSOR23652-1G APOSOR23652-250MG
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formula: C₁₁H₈BrClN₂OS
MW: 331,616 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00113279
Núm. CAS: 448224-88-2