4,5-Dimethyloctane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2373-1G
OR2373-5G
OR2373-250MG
APOSOR2373-1GEA
186
EUR
APOSOR2373-1G
APOSOR2373-5G
APOSOR2373-250MG
4,5-Dimethyloctane
4,5-Dimethyloctane
Formula:
C₁₀H₂₂ MW: 142,282 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09038381 Núm. CAS: 15869-96-2 UN: 3295 ADR: 3,III |