2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR23731-50MG OR23731-1G OR23731-250MG
APOSOR23731-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR23731-50MG APOSOR23731-1G APOSOR23731-250MG
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Formula: C₆H₈N₄O₂
MW: 168,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052235
Núm. CAS: 30963-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III