1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Proveedor: Apollo Scientific
OR23849-10G OR23849-1G OR23849-5G
APOSOR23849-10GEA 346 EUR
APOSOR23849-10G APOSOR23849-1G APOSOR23849-5G
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Formula: C₉H₁₀N₄O₂
MW: 206,201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052562
Núm. CAS: 92658-77-0