2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
OR2386-1G OR2386-5G
APOSOR2386-1GEA 58 EUR
APOSOR2386-1G APOSOR2386-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formula: C₇H₅ClO₃·xH₂O
MW: 172.57 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 207…209 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798116
Núm. CAS: 440123-65-9