1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1h-pyrazole
OR23875-1G OR23875-5G
APOSOR23875-1GEA 23.2 EUR
APOSOR23875-1G APOSOR23875-5G
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052533
Núm. CAS: 1125-30-0