5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR2408-1G
OR2408-250MG
APOSOR2408-1GEA
812
EUR
APOSOR2408-1G
APOSOR2408-250MG
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula:
C₂₁H₂₅N₃S Pto. de fusión: 224…227 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00207958 Núm. CAS: 261761-26-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |