1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-{2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, tert-Butyl [2-(3-carboxy-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]carbamate
OR2409-1G OR2409-250MG
APOSOR2409-1GEA 434 EUR
APOSOR2409-1G APOSOR2409-250MG
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Formula: C₁₉H₂₄N₂O₄
MW: 344,405 g/mol
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01567245
Núm. CAS: 306936-27-6
UN: 3261
ADR: 8,III