2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Amino-2-thioxoethyl)nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)ethanethioamide
OR24109-10G OR24109-1G OR24109-250MG
APOSOR24109-10GEA 517 EUR
APOSOR24109-10G APOSOR24109-1G APOSOR24109-250MG
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈N₂O₂S
MW: 196,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278445
Núm. CAS: 76254-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III