Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2426-1G OR2426-250MG OR2426-50MG
APOSOR2426-1GEA 380 EUR
APOSOR2426-1G APOSOR2426-250MG APOSOR2426-50MG
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxythiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₉Cl₂NO₃S
Pto. de fusión: 150…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00816792
Núm. CAS: 262856-01-9