Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24275-1G OR24275-250MG
APOSOR24275-1GEA 26.1 EUR
APOSOR24275-1G APOSOR24275-250MG
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068163
Núm. CAS: 175137-03-8