Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR24319-5G
APOSOR24319-5GEA 58 EUR
APOSOR24319-5G
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,647 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052072
Núm. CAS: 175137-11-8