2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24335-1G OR24335-250MG
APOSOR24335-1GEA 0 EUR
APOSOR24335-1G APOSOR24335-250MG
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Formula: C₁₃H₁₁N₃S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00110570
Núm. CAS: 175137-24-3