Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24340-1G OR24340-5G
APOSOR24340-1GEA 72.5 EUR
APOSOR24340-1G APOSOR24340-5G
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₂
MW: 209,245 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052079
Núm. CAS: 127957-83-9