Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24341-10G OR24341-1G
APOSOR24341-10GEA 538 EUR
APOSOR24341-10G APOSOR24341-1G
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052080
Núm. CAS: 75681-13-9