Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR24368-1G
OR24368-5G
OR24368-10G
APOSOR24368-1GEA
0
EUR
APOSOR24368-1G
APOSOR24368-5G
APOSOR24368-10G
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Formula:
C₈H₁₄O₄S Pto. Ebullición: 106…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00205191 Núm. CAS: 78648-41-6 |