Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR24396-100MG
OR24396-500MG
APOSOR24396-100MGEA
56.7
EUR
APOSOR24396-100MG
APOSOR24396-500MG
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Methyl 2-{[3-(chloromethyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate
Formula:
C₁₄H₁₂ClNO₃S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00728793 Núm. CAS: 648859-85-2 UN: 3261 ADR: 8,III |