4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR24397-1G OR24397-250MG OR24397-5G
APOSOR24397-1GEA 174 EUR
APOSOR24397-1G APOSOR24397-250MG APOSOR24397-5G
4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₆N₄S
MW: 166,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728978
Núm. CAS: 14080-58-1