4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24489-1G OR24489-250MG
APOSOR24489-1GEA 140 EUR
APOSOR24489-1G APOSOR24489-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₅NO₄S
Pto. de fusión: 222…223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086503
Núm. CAS: 465514-21-0