Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR24490-1G OR24490-5G
APOSOR24490-1GEA 125 EUR
APOSOR24490-1G APOSOR24490-5G
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Ethyl 3-methyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₉H₁₂N₂O₂S·ClH
MW: 248,73 g/mol
Pto. de fusión: 194…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01720210
Núm. CAS: 34467-12-4