1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Piperidin-1-yl)propan-1-ol, 1-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propane
OR24928-10G OR24928-25G OR24928-5G
APOSOR24928-10GEA 58 EUR
APOSOR24928-10G APOSOR24928-25G APOSOR24928-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143.227 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C (0.5 mm Hg)
Densidad: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023781
Núm. CAS: 104-58-5