1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR24941-1G OR24941-5G
APOSOR24941-1GEA 21.9 EUR
APOSOR24941-1G APOSOR24941-5G
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
Pto. de fusión: 203…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570459
Núm. CAS: 25271-35-6