3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR2499-1G OR2499-50MG OR2499-250MG OR2499-500MG
APOSOR2499-1GEA 0 EUR
APOSOR2499-1G APOSOR2499-50MG APOSOR2499-250MG APOSOR2499-500MG
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05862615
Núm. CAS: 896516-75-9