1,1'-Hexamethylenebis[5-(2-ethylhex-1-yl)]biguanide dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Alexidine dihydrochloride, N,N''''-Hexane-1,6-diylbis[N'-(2-ethylhex-1-yl)(imidodicarbonimidic diamide)] dihydrochloride
OR2503-1G OR2503-250MG
APOSOR2503-1GEA 197 EUR
APOSOR2503-1G APOSOR2503-250MG
1,1'-Hexamethylenebis[5-(2-ethylhex-1-yl)]biguanide dihydrochloride
1,1'-Hexamethylenebis[5-(2-ethylhex-1-yl)]biguanide dihydrochloride
Has a antibacterial, antiplaque properties against Streptococcus mutans, Actinomyces ciscosus, and Actinomyces naesludii.
Formula: C₂₆H₅₆N₁₀·2ClH
MW: 581,712 g/mol
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00082369
Núm. CAS: 1715-30-6