2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25042-1G OR25042-250MG OR25042-5G
APOSOR25042-1GEA 106 EUR
APOSOR25042-1G APOSOR25042-250MG APOSOR25042-5G
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃S
MW: 271,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067998
Núm. CAS: 32083-27-5