5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR25044-250MG OR25044-500MG
APOSOR25044-250MGEA 119 EUR
APOSOR25044-250MG APOSOR25044-500MG
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,066 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068000
Núm. CAS: 175137-49-2