S-Methylisothiourea hydroiodide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25052-1G OR25052-25G OR25052-5G
APOSOR25052-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25052-1G APOSOR25052-25G APOSOR25052-5G
S-Methylisothiourea hydroiodide
S-Methylisothiourea hydroiodide
Formula: C₂H₆N₂S·HI
Pto. de fusión: 113…117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035598
Núm. CAS: 4338-95-8