3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]prop-2-enenitrile
OR25090-1G OR25090-5G
APOSOR25090-1GEA 87 EUR
APOSOR25090-1G APOSOR25090-5G
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
3-Ethoxy-2-[(naphth-2-yl)sulphonyl]acrylonitrile
Formula: C₁₅H₁₃NO₃S
MW: 287,334 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067880
Núm. CAS: 32083-61-7