3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR25138-1G
OR25138-5G
APOSOR25138-1GEA
154
EUR
APOSOR25138-1G
APOSOR25138-5G
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₉NO₄S₂ Pto. de fusión: 163…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067913 Núm. CAS: 175201-59-9 |