2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR25145-1G OR25145-5G
APOSOR25145-1GEA 87 EUR
APOSOR25145-1G APOSOR25145-5G
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₃S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407299
Núm. CAS: 175201-66-8