3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR25187-1G OR25187-5G
APOSOR25187-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25187-1G APOSOR25187-5G
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₁NO₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067949
Núm. CAS: 175201-89-5