Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR25220-10G OR25220-1G OR25220-5G
APOSOR25220-10GEA 346 EUR
APOSOR25220-10G APOSOR25220-1G APOSOR25220-5G
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₄S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067980
Núm. CAS: 175202-07-0