1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR25229-250MG
OR25229-1G
APOSOR25229-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR25229-250MG
APOSOR25229-1G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₄ClNO·ClH MW: 248,149 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084951 Núm. CAS: 1798-83-0 |