Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR25272-1G
OR25272-5G
APOSOR25272-1GEA
72.5
EUR
APOSOR25272-1G
APOSOR25272-5G
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formula:
C₁₆H₂₂O₃S₂ MW: 326,474 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085069 Núm. CAS: 175202-44-5 |