5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR25339-1G OR25339-5G
APOSOR25339-1GEA 94.4 EUR
APOSOR25339-1G APOSOR25339-5G
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S₃
MW: 305,824 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084975
Núm. CAS: 63031-81-2